Learn More
Multiroir™ Boîte de stockage antichoc en polypropylène
Code produit. 11852702
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
5 L
11 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11852702
Marque: Multiroir™ 18473
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Protégez vos articles des dommages et stockez-les en toute sécurité grâce à la boîte de stockage antichoc robuste en PP Multiroir™ avec couvercle hermétique.
  • Robuste et résistante aux chocs
  • En PP translucide
Spécification
Capacité (métrique) 11 L
Couleur Translucide
Matériau PP
Forme Rectangular
Type de produit Glacière
Quantité 1boîte
Longueur (métrique) 410 mm
Largeur (métrique) 274 mm
Hauteur (métrique) 149 mm
Poids (métrique) 0.55 kg