Learn More
Brady™ Panneaux d'avertissement Sol glissant en PP
Click to view available options
Dimensions (L x l):
500 x 300 mm
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | ECONOMY FLOOR STAND SOL GLISSANT |
| Matériau | PP |
| Quantité | 1 de chaque |
| À utiliser avec (application) | Panneau d’avertissement pour sol glissant |
| Hauteur (métrique) | 500 mm |
| Largeur (métrique) | 300 mm |
| Dimensions (L x l) | 500 x 300 mm |
| Texte affiché | Pictogramme Danger de sol glissant / Risque de dérapage |
| Type de produit | Panneau d’avertissement Sol glissant |