Learn More
Atlas Material Testing™ Cartouche spéciale en polypropylène
2.31€ - 13.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Food Quality |
---|---|
Débit | 1000 L/h |
Matériau | Polypropylène |
Quantité | 1 de chaque |
Température (métrique) de fonctionnement max. | 35°C |
Code produit | Marque | Description | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11963769
|
Atlas Material Testing™
RB5115219 |
Seuil : 100 μM | 1000 L/h |
2.31€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11943769
|
Atlas Material Testing™
RB5115211 |
Seuil : 25 μM | 1000 L/h |
13.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Cartouche de filtration à double joint torique• Double joint torique = 100% d'eau filtrée
• Montage rapide avec auto-centrage
• Cartouche longueur 254mm pour carter Senior
• Joint en ETP (éthylèn propylène) qualité alimentaire
• Température max. d'utilisation 35°C
• Cartouche spéciale sédiments
• Filtre et corps en polypropylène PP
• Structure en nid d'abeille permettant une filtration en profondeur sur toute l'épaisseur du filtre
• Cartouche
Spécification
Food Quality | |
Polypropylène | |
35°C | |
Cartouche |
1000 L/h | |
1 de chaque | |
35°C | |
254 mm |