Learn More
Vitlab™ Flacons pulvérisateurs en PP
Code produit. p-8000497
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 ml
850 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
Code produit. 10302611
Marque: Vitlab™ 53510
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces flacons pour la pulvérisation de détergents ou de désinfectants, notamment dans les zones d’accès difficile, ainsi que dans les applications en chromatographie sur couche mince. Les flacons pulvérisateurs en PP VITLAB™ sont dotés d’un insert de pulvérisateur avec déclenchement de pompe stable et à fonctionnement régulier et d’un bec de pulvérisation réglable.
  • Flacons pulvérisateurs en PP blanc
  • Le bec de pulvérisation permet d’obtenir une brume ultra-fine jusqu’à un jet liquide précis
  • Portée : env. 3 à 4 mètres
Spécification
Capacité (métrique) 400 ml
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Idéal pour la pulvérisation de détergents ou de désinfectants, notamment dans les zones d’accès difficile, ainsi que dans les applications en chromatographie sur couche mince
Matériau PP
Nb par paquet 5/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Type de produit Flacon pulvérisateur
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Autoclavable Non autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche