Learn More
Multiroir™ Bacs à empiler en polypropylène Euro-standard avec poignées
Click to view available options
Capacité (métrique):
56 l
88 l
172 l
Dimensions (L x l x H):
600 x 400 x 270 mm
600 x 400 x 420 mm
800 x 600 x 420 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliAvec poignées/liliGarantissent un empilement de plus de 600 kg/liliIdéales pour une manipulation manuelle ou automatisée/liliParois et fonds lisses/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 88 l |
| Certifications/Conformité | Norme européenne |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec (application) | Transport et logistique dans les entrepôts |
| Type de produit | Boîte de transport |
| Quantité | 1/boîte |
| Dimensions (L x l x H) | 600 x 400 x 420 mm |
| Longueur (métrique) | 600 mm |
| Afficher plus |