Learn More
VITLAB™ Entonnoirs à joint standard en PP
Code produit. 12826533
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
40 mm
50mm
75 mm
Longueur (métrique) du tube:
17mm
23mm
30 mm
Description:
Dimensions du filetage : NS 14/23
Dimensions du filetage : NS 19/26
Dimensions du filetage : NS 29/32
Hauteur (métrique):
75 mm
95 mm
135 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Code produit. 12826533
Marque: VITLAB™ 70494
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces joints de col standard pour remplir les flacons de réaction multi-cols. Les entonnoirs à joint standard en PP VITLAB™ sont transparents et ont des côtés aplatis. Ils s’insèrent facilement dans les joints de col standard pour un remplissage simple et rapide. Disponibles pour de nombreuses tailles de col standard.
Conviennent au remplissage de réactifs liquides ou en poudre dans un flacon de réaction pendant une réaction
  • Côtés aplatis pour une utilisation avec des flacons à col multiple
  • Conviennent aux cols à joint standard de différentes tailles
  • Matériau transparent pour surveiller facilement la progression du remplissage
  • En polypropylène durable
    • Résistants aux produits chimiques pour une utilisation avec des réactifs liquides ou en poudre
    • Résistants aux températures élevées et faibles, autoclavables
    • Qualité FDA
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 40 mm
Matériau PP
Hauteur (métrique) 75 mm
Couleur Transparent
Description Dimensions du filetage : NS 14/23
À utiliser avec (application) Convient au remplissage de réactifs liquides ou en poudre dans un flacon de réaction pendant une réaction
À utiliser avec (équipement) Flacons à col multiple et flacons à col unique avec cols à joint standard
Longueur (métrique) du tube 17mm
Quantité 10/boîte
Type de produit Entonnoir à joint standard