Learn More
VITLAB™ Bouchon à joint standard en PP
Scellez les flacons, tubes à essai, flacons et autres récipients de laboratoire. Le bouchon à joint standard en polypropylène VITLAB™ est disponible avec un bouchon carré ou hexagonal dans une variété de tailles standard. En polypropylène durable et autoclavable.
Marque:  VITLAB™ 90994
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 17897820
  • 12.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 13-11-2023
Description
Bouchons de flacons en polypropylène légèrement coniques pour protéger le contenu des récipients de stockage de laboratoire.
  • Deux styles de bouchons : les bouchons à bouton carré et à bouton hexagonal avec un noyau rouge
  • Fournit un joint étanche qui permet de prévenir les déversements et l’évaporation
  • En polypropylène durable pour une résistance accrue aux produits chimiques et à la chaleur
  • Autoclavable à 121°C (2 bar), selon la norme DIN EN 285
Spécification
Spécification
Transparent avec un noyau rouge
Bouchons à joint standard
PP
Oui
Transparent, Rouge
1/boîte
NS 19/26
Bouton carré