Learn More
VITLAB™ Bouchon à joint standard en PP
Click to view available options
Joint conique standard:
NS 60/46
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
Bouchons de flacons en polypropylène légèrement coniques pour protéger le contenu des récipients de stockage de laboratoire.
- Deux styles de bouchons : les bouchons à bouton carré et à bouton hexagonal avec un noyau rouge
- Fournit un joint étanche qui permet de prévenir les déversements et l’évaporation
- En polypropylène durable pour une résistance accrue aux produits chimiques et à la chaleur
- Autoclavable à 121°C (2 bar), selon la norme DIN EN 285
Spécification
Spécification
| Description | Transparent avec un noyau rouge |
| Quantité | 1/boîte |
| Joint conique standard | NS 29/32 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Transparent, Rouge |
| Matériau | PP |
| Type de produit | Bouchons à joint standard |
| Forme | Bouton carré |