Learn More
Kartell™ Connecteurs non coniques en T en polypropylène
La solution étanche idéale pour le raccordement des tubes. Les connecteurs non coniques de type T en PP Kartell™ sont utiles pour connecter des tubes de différents diamètres.
Marque: Kartell™ 7052100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellente résistance aux produits chimiques et à la température
- Avec des dentelures pour maintenir les flexibles fermement et empêcher tout glissement
- Autoclavables
- Non coniques