Learn More
Buerkle™ Adaptateur fileté en PP
Code produit. p-8003082 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Diamètre du filetage:
Externe : 2 in BSP - 64 mm (BSI)
Externe : Mauser grossier de 2 po - 64 mm (BSI)
Interne : 35 mm - 2 po (BSP)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10014990
Marque: Buerkle™ 06003004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’adaptateur fileté en PP Buerkle™ facilite le raccordement sécurisé des pompes et des robinets de décharge à une grande variété de récipients.
  • Fabrication en PP
  • Interchangez les raccordements à différents adaptateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pompe à récipient Pump-it
Diamètre du filetage Externe : Mauser grossier de 2 po - 64 mm (BSI)
Couleur Vert
Type de produit Adaptateur fileté