Learn More
Buerkle™ Adaptateur fileté en PP
Click to view available options
Diamètre du filetage:
Externe : Tri-Sure, interne : Mauser
Externe : filetage américain pour fûts, interne : BSP 2 po
Externe : 2 po BSP ; externe 61 mm
Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 51
Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 60
Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 61
Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 71
Externe : Mauser ; Interne : 2 po (BSP)
Externe : Tri-Sure ; interne : 2 po (BSP)
Filetages externes: 2 in. grossier Tri-Sure-64mm(BSI)
Intérieur : 71 mm ; 2 po (BSP)
Intérieur : BSP de 51 mm, 2 po
Intérieur : DIN 61 - 2 po (BSP)
Couleur:
Argent
Bleu
Bleu, marron
Jaune
Jaune, bleu
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Fabrication en PP
- Interchangez les raccordements à différents adaptateurs
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Pour les modèles de pompes de la série 0600 |
| Taille de la tubulure | DIN 51 |
| Diamètre du filetage | Externe : 64 mm (BSI) ; interne : DIN 51 |
| Comprend | Filetage externe mm (BSI), filetage interne DIN |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Adaptateur fileté |