Learn More
Poulten Graf™ Adaptateur fileté en polypropylène
Click to view available options
Diamètre du filetage:
GL 32, 38 mm
GL 32, 40 mm
GL 32, 52 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoires
Spécification
Spécification
| Type de produit | Adaptateur fileté |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (équipement) | Distributeurs Optifix, col d’adaptateurs pour distributeur, vis GL32 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Diamètre du filetage | GL 32, 38 mm |