Learn More
Greiner Bio-One Tubes de culture avec bouchons d’aération à deux positions
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
14 mL
Diamètre (métrique):
12 mm
17 mm
18 mm
Quantité:
1000 paquet
2000 paquet
Conditionnement:
1000 pièces
2000 pièces
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Le bouchon d’aération à deux positions remplit deux fonctions :
- Fixez légèrement pour une ventilation uniforme du contenu du tube
- Fixez fermement en appuyant plus loin dans le bouchon pour une fermeture étanche du tube
- Graduations et zone d’écriture
- Stérile
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 10993 |
| Couleur | Naturel |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 1000 paquet |
| Stérilité | Stérile |
| Graduated | Oui |
| Diamètre (métrique) | 17 mm |
| Type de bouchon | Oui; Évent |