Learn More
Eppendorf™ Microplaque PCR à 384 puits en U en PP Twin Tec
GREENER_CHOICE
Code produit. 10562065 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10562065
Marque: Eppendorf™ 0030128540
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compatible avec les systèmes automatisés. Contour de puits intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
Compatible avec les systèmes automatisés.Contour intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
  • Contour de puits intérieur en forme de U pour faciliter l’identification
  • Flexion minimale des jupes
  • Jupe continue pour une compatibilité avec les systèmes automatisés
  • Empilable
  • 8 trous dans la jupe qui aident au positionnement et au retrait de la plaque du bloc du thermocycleur, p.ex. : avec préhension
  • Dans les recommandations d’encombrement SBS (127,76 ± 0,25 mm x 85,47 ± 0,25 mm)
  • Convient à tous les thermocycleurs communs à 384 puits
  • Volume max. de puits de 45 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Format Étalon
Array 16 x 24
Couleur Rouge
Type de produit Microplaque PCR à 384 puits Twin Tec
Type de jupe À jupe
Matériau PP
Nbre de puits 384
Volume total (métrique) du puits 45 μl
Type de puits U
Nb par paquet 25
Compatibilité des plaques Systèmes automatisés
Quantité 25/boîte