Learn More
Eppendorf™ Microplaque Protein LoBind à 384 puits à fond en V en PP
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Nb par paquet:
40
80
120
240
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
40 pièces
80 pièces
Description
- Eppendorf LoBind material ensures excellent sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
- High-contrast Unique OptiTrack™ matrix: up to 30 % faster sample identification and fewer pipetting errors
- RecoverMax™ well design: optimized well geometry for minimal remaining/dead volume and excellent mixing properties
- Raised well rims and a smooth surface ensure reliable sealing in plates
Spécification
Spécification
| Format | Étalon |
| Array | 16 x 24 |
| Couleur | Blanc, Fond transparent |
| Type de produit | Microplaque à 384 puits Protein LoBind |
| Matériau | PP |
| Nbre de puits | 384 |
| Type de puits | V |
| Nb par paquet | 80 |
| Quantité | 80/boîte |