Learn More
Bel-Art™ Rack pour bains-marie en PP SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
21,3 x 11 x 11,1 cm
21,3 x 11 x 12,7 cm
À utiliser avec (équipement):
Tubes à essai de 10 à 13 mm
Tubes à essai de 13 à 16 mm
Tubes à essai de 25 à 30 mm
Capacité:
15 tubes à essai
50 tubes à essai
72 tubes à essai
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rack en PP durable qui coule au fond du bain-marie et reste droit même pendant l’agitation
- Autoclavable à la vapeur à 121°C (250°F)
- Dimensions : 8,375 x 4,312 po. (213 x 110 mm)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Couleur | Blanc |
| Description | Portoir pour bain-marie |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à essai de 10 à 13 mm |
| Type | Test Tube Rack |
| Capacité | 72 tubes à essai |
| Matériau | Polypropylène |
| Dimensions (L x l x H) | 21,3 x 11 x 11,1 cm |
| Longueur (métrique) | 21,3 cm |
| Largeur (métrique) | 11 cm |
| Afficher plus |