Learn More
Kartell™ Flacons de pesée en polypropylène
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
Conditionnement:
10 pièces
Description
Réduisez la correction du poids de la tare grâce à ces flacons translucides légers, autoclavables et réutilisables. Les flacons de pesée en polypropylène Kartell™ permettent un pesage précis et sécurisé des échantillons en laboratoire.
- Couvercle poussoir hermétique inclus
- Très résistants aux attaques d’acide
- Pas d’épaulement interne pour permettre l’utilisation de spatules
- Le haut des flacons peut être pressé pour faciliter le versement
- Retirer le couvercle avant l’autoclavage
- Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires |
| Comprend | Couvercle à pression étanche |
| Matériau | PP |
| Quantité | 10Pack |
| Poids (métrique) | 14 g |
| Gamme de produits | Flacon |
| Certifications/Conformité | FDA 21CFR 177.1520 |
| Hauteur (métrique) | 69 mm |
| Afficher plus |