Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Entonnoirs de pesée en polypropylène
Code produit. p-8006918 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Description:
Dimensions : Moyenne
Taille : Micro
Conditionnement:
50 pièces
96 pièces
Code produit. 15146526
Marque: Cole-Parmer™ Essentials 0612704
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Polypropylene Anti-Static Weighing Funnels ensure complete sample transfer.
  • Autoclavable
  • 6 month warranty
  • These disposable polypropylene (PP) weighing funnels are designed to fit in volumetric flasks
  • One side of the funnel is flattened so you can set the funnel flat on a balance
Spécification
Matériau PP
Autoclavable Autoclavables
Description Dimensions : Moyenne
À utiliser avec (application) Fiole jaugée
À utiliser avec (équipement) Conçu pour s’adapter aux microplaques
Type de produit Entonnoir de pesée