Learn More
Fisherbrand™ Flacons à col large en PPCO
GREENER_CHOICE
Code produit. 11947934 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28 à 415
28 mm
38 mm
45 mm
55 mm
65 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
72 pièces
Code produit. 11947934
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Bouchons à vis sans revêtement en PP
Résistance thermique plus élevée que le PEBD ou le PEHD.
  • Peuvent supporter une température pouvant atteindre les 120°C (248°F)† sur de courtes périodes et les 100°C (212°F) de manière continue
  • Température de fragilité de 0°C (32°F)
  • Parois rigides
  • Excellente résistance chimique
  • Peuvent être stérilisés par toutes les méthodes normales, sauf par chaleur sèche et irradiation
Désengagez entièrement le filetage ou retirez le bouchon avant l’autoclavage.
† La bouteille ne peut atteindre la température maximale que si elle est vide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 8.45 oz, 250 ml
Capacité (métrique) 250 ml
Capacité (impériale) 8.45 oz
Couleur Translucide
Matériau PPCO
Stérilité Non stérile
Finition de col 45 mm
Certifications/Conformité ISO 13485:2003 ; dossiers QMI-SAI n° 1606319 et 1606321
Closure Included Oui
Bouche Large
Type de produit Flacon à col large
Joint de fermeture Sans joint
Matériau du bouchon PPCO
Taille du bouchon 45 mm
Type de bouchon Bouchon à vis