Learn More
VITLAB™ Flacon Erlenmeyer à col large en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
GL 52 ; NS 45/40
GL 40 ; NS 34/35
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
6 pièces
Description
Les flacons Erlenmeyer sont dotés d’un fond plat, d’un corps conique et d’un col étroit. Ces flacons en plastique sont conçus pour une commodité d’utilisation optimale, avec une ouverture à col large, un bouchon à vis et une échelle imprimée. Les flacons sont fabriqués en polypropylène transparent et résistant à la casse et sont conditionnés individuellement dans des sachets en polyéthylène clairement étiquetés.
Partie supérieure à col large avec bouchon à vis
Partie supérieure à col large avec bouchon à vis
- La grande ouverture facilite l’ajout de liquides et de poudres, même sans entonnoir
Les filetages GL permettent une tenue solide sur le bouchon à vis pour un stockage sécurisé - Peut également être utilisé avec des bouchons NS (non inclus)
- Identification, mesure et surveillance faciles du contenu
- Pour préserver les marquages, il est recommandé d’effectuer un nettoyage à maximum 60°C
- Le plastique résistant à la casse est bien plus sûr que le verre
- Présente une excellente résistance chimique
- Résistant à la chaleur et adapté à une utilisation dans les fours à micro-ondes
- Léger, facile à utiliser et recyclable
- Convient bien au stockage et à la culture de cultures cellulaires
- Mélange facile de solutions par tourbillonnement ou agitation sans risque de déversement
- Réduction de la perte de solvant avec les liquides bouillants et la recristallisation
- Convient à une utilisation sous une burette pendant la titration
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Couleur | Transparent |
| Description | Graduations imprimées |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Matériau | PP (polypropylène) |
| Graduations | 50 ml |
| Nb par paquet | 6 |
| Forme | Erlenmeyer |
| Mouth Style | Large |
| Type de bouchon | À vis |
| Afficher plus |