Learn More
Kautex™ Flacons à col large en PP
Code produit. 11361994
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
D.I. du col (métrique):
24,3mm
30,9mm
39,9mm
50,8mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
Code produit. 11361994
Marque: Kautex™ 2000783856
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PP pour une résistance chimique et thermique élevée. Les flacons à col large en PP Kautex™ conviennent parfaitement aux pâtes, granulés et produits introduits à chaud.
  • Autoclavable jusqu’à 121°C
  • Gradués avec de l’encre bleue pour une visibilité optimale
Remarque : Avant de procéder à l’autoclavage, vissez le bouchon et placez-le à l’envers sur le flacon.
Application :
  • fonction de distribution
  • envoi d’échantillons
  • expédition
  • transport
  • stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Translucide
À utiliser avec (application) Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage
Forme Rond
Comprend Bouchon
Matériau PP
D.I. du col (métrique) 24,3mm
Bouchon de rechange Bouchon à vis en PP
Quantité 20/boîte
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 94 mm
Type de produit Flacon à col large
Type de bouchon Bouchon à vis