Learn More
Kautex™ Flacons à col large en PP
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
D.I. du col (métrique):
24,3mm
30,9mm
39,9mm
50,8mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
20 pièces
Description
- Autoclavable jusqu’à 121°C
- Gradués avec de l’encre bleue pour une visibilité optimale
Application :
- fonction de distribution
- envoi d’échantillons
- expédition
- transport
- stockage
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Translucide |
| À utiliser avec (application) | Distribution, envoi d’échantillons, expédition, transport, stockage |
| Forme | Rond |
| Comprend | Bouchon |
| Matériau | PP |
| D.I. du col (métrique) | 24,3mm |
| Bouchon de rechange | Bouchon à vis en PP |
| Quantité | 20/boîte |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |