Learn More
Buerkle™ Flacons rectangulaires transparents en PP
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Filetage (métrique):
40 mm
50 mm
65 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- L’impression individuelle spécifique au client est possible
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Couleur | Transparent |
| Description | Rond |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 50 mm |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 1/boîte |
| Filetage (métrique) | 65 mm |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 207 mm |
| Afficher plus |