Learn More
Buerkle™ Flacons rectangulaires transparents en PP
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Filetage (métrique):
40 mm
50 mm
65 mm
Description
- PEBD ou PP
- PEBD de couleur marron pour les liquides sensibles à la lumière
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Capacité (impériale) | 3,38 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 19 mm |
| Matériau | HDPE |
| Quantité | 1 |
| Stérilité | Non stérile |
| Certifications/Conformité | Convient aux denrées alimentaires |
| Closure Included | Oui |
| Jetable | Non |
| Afficher plus |