Learn More
Logistik Unicorp™ Polyster Laboratory Coat
Description
Blouses de laboratoire, style lancer
• Dans de nombreuses applications de laboratoire, la blouse de style Lancer croisée haut sur le devant permet une protection frontale totale
• Matériaux: 100% polyester
• CE EN 13034
• En laboratoire, l'utilisation de produits chimiques constitue souvent un danger constant avec les blouses en polyester/coton à col ouvert standard
• Le matériau Chem-Tech spécialement employé contre les produits chimiques liquides et assure un excellent
• Niveau de protection
• Blouse de laboratoire
• Dans de nombreuses applications de laboratoire, la blouse de style Lancer croisée haut sur le devant permet une protection frontale totale
• Matériaux: 100% polyester
• CE EN 13034
• En laboratoire, l'utilisation de produits chimiques constitue souvent un danger constant avec les blouses en polyester/coton à col ouvert standard
• Le matériau Chem-Tech spécialement employé contre les produits chimiques liquides et assure un excellent
• Niveau de protection
• Blouse de laboratoire
Specifications
Specifications
| Type de produit | Chemical Resistant Lab Coat |
| Sexe | Unisexe |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Chemicals |