Learn More
Greiner Bio-One Polystyrene Cell Culture Dish with Vent
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
Support traité à la fibronectine, Conditionnnement: carton de 4 sachets de 10 boîtes
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Clear |
| Bouchon inclus | Fermeture incluse |
| Matériau du bouchon | Polystyrène |
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Couleur | Clear |
| Surface de culture | 58 sq. cm |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |