Learn More
Greiner Bio-One Tubes de culture cellulaire en PS CELLSTAR
Code produit. 10199900
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon d’aération à deux positions
Bouchon à vis
Capacité (métrique):
12 mL
14 mL
Conditionnement:
750 pièces
Code produit. 10199900
Marque: Greiner Bio-One 163160
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique.
  • Traité pour culture tissulaire
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Rouge
Diamètre (métrique) 17 mm
Type de produit Tube de culture
Type de bouchon Bouchon à vis
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau PS
Traitement de surface Traitée pour culture tissulaire
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 12 mL
Bouchon inclus Oui