Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard de forme carrée en PS
Code produit. 11513432 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
85 ml
280 ml
Type:
Nacelle de pesée antistatique
Nacelle de pesée
Couleur:
Blanc
Naturel
Noir
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11513432
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.
Facilite la pesée et le versement des échantillons.La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile.Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins.Jetable et durable.
  • Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
  • Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon
  • Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F)
  • Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
  • Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 280 ml
Couleur Blanc
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Stérilité Non-sterile
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Dimensions L; 140 x 140 x 22 mm
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 22 mm