Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée standard de forme carrée en PS
Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.
Marque: Fisherbrand™
26.53 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21750" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.17000kg
Description
Facilite la pesée et le versement des échantillons.La nacelle de pesée standard de forme carrée en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des coins arrondis pour un versement facile.Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins.Jetable et durable.
- Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
- Disponibles en blanc, noir ou bleu pour un meilleur contraste des couleurs afin de garantir un retrait complet de l’échantillon
- Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
- Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
- Plage de températures : -10 à 70°C (14 à 158°F).
- Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
- Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Plat | |
Noir | |
PS | |
Nacelle de pesée | |
M; 85 x 85 x 24 mm | |
85 mm |
85 ml | |
Jetable | |
Carré | |
Analyseur d’humidité à micro-ondes | |
85 mm | |
24 mm |