Learn More
Kartell™ Petites tiges de support pour égouttoir
Code produit. 10366061
Click to view available options
Longueur (métrique):
95 mm
Conditionnement:
11 pièces
Code produit. 10366061
Marque: Kartell™ 0121300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les petites tiges de support pour égouttoir Kartell™ font partie d’un kit de onze tiges de support pour le maintien des tubes à essai et d’autres articles de petit diamètre.
Les petites tiges de support pour égouttoir Kartell™ font partie d’un kit de onze tiges de support pour le maintien des tubes à essai et d’autres articles de petit diamètre.
  • Comprend 11 petites tiges de support
  • Le diamètre des tiges de support est de 6 mm
  • Les petites tiges de support conviennent aux articles de petit diamètre tels que les tubes à essai
  • Se retirent facilement pour le nettoyage ou pour accueillir des articles de forme particulière
Spécification
Type de produit Rack de vidange
Description Petites tiges de support
Matériau PS
Forme Rectangle
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Tubes à essai de vidange
Montage Vertical
Nb par paquet 11/boîte
Quantité 11/boîte
Dimensions L :95 mm
Longueur (métrique) 95 mm
Diamètre (métrique) externe 6 mm