Learn More
Fisherbrand™ Racks pour tubes à un puits Friction-Fit
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
Tubes (29 mm), Tubes (5 ml)
Conditionnement:
5 pièces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir, tube |
| Array | 1 x 1 |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | Tubes (29 mm), Tubes (5 ml) |
| Matériau | PS |
| Positions | 1 |
| Forme | Round |
| Étagères | None |
| Empilables | Yes, When Empty |
| Afficher plus |