Learn More
Kartell™ Boîtes pour réfrigérateur carrées
Code produit. 10074510
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 l
32 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10074510
Marque: Kartell™ 0370500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et transportez des échantillons avec une boîte non toxique isolée thermiquement. Les boîtes pour réfrigérateur carrées Kartell™ sont entièrement sûres pour le contact alimentaire en raison de la gaine isolante en polyuréthane et de la composition en polystyrène à impact élevé.
  • Récipients à faible température
  • En matériau thermoplastique à impact élevé
  • Isolées thermiquement à l’aide d’une gaine isolante en polyuréthane
  • Non toxiques et donc 100 % sûres pour le contact alimentaire
Spécification
Hauteur (métrique) 350 mm
Longueur (métrique) 230 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Dimensions (L x l x H) 230 x 400 x 350 mm
Matériau Polystyrène
Type Boîte pour réfrigérateur
Capacité (métrique) 25 l