Learn More
Cole-Parmer™ Nacelles de pesée en PS hexagonales
Code produit. 11807232 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11807232
Marque: Cole-Parmer™ 0101810
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez ces nacelles de pesée avec des balances, des analyseurs d’humidité à micro-ondes et des centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons. Les nacelles de pesée hexagonales en PS sont conçues pour offrir la flexibilité nécessaire au moment de la pesée, de la distribution ou du versement des liquides ou des solides. Le fond plat prévient tout basculement.
  • Polystyrène antistatique translucide
  • Résistantes à la plupart des acides dilués, des solutions aqueuses et des bases d’alcool
  • Porte-échantillon à usage général
  • Conception hexagonale unique pour la manipulation et le versement antidérapants
  • Jetable
  • Biologiquement inertes
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 20 ml
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Hexagonale
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (application) Pour la pesée, la distribution ou le versement de liquides ou de solides
Dimensions S
Profondeur (métrique) 4,4 cm
Diamètre (impériale) 1,75 po
Diamètre (métrique) 1 cm