Learn More
Cole-Parmer™ Nacelles de pesée en PS hexagonales
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Polystyrène antistatique translucide
- Résistantes à la plupart des acides dilués, des solutions aqueuses et des bases d’alcool
- Porte-échantillon à usage général
- Conception hexagonale unique pour la manipulation et le versement antidérapants
- Jetable
- Biologiquement inertes
Spécification
Spécification
| Forme du fond | Plat |
| Capacité (métrique) | 350 ml |
| Jetable | Jetable |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Hexagonale |
| Type | Nacelle de pesée antistatique |
| À utiliser avec (application) | Pour la pesée, la distribution ou le versement de liquides ou de solides |
| Dimensions | XL |
| Profondeur (métrique) | 14 cm |
| Diamètre (impériale) | 5,5 in |
| Afficher plus |