Learn More
VITLAB™ Couvercle en polystyrène
Click to view available options
Dimensions:
290 x 160 mm
340 x 245 mm
À utiliser avec:
Plateau numéro 72198, 72398
Plateau numéro 72498
Conditionnement:
5 pièces
Description
- En polystyrène rigide pour un couvercle solide et durable
- Coins et poignée arrondis pour une manipulation confortable
- Couvercle entièrement transparent pour faciliter l’identification du contenu
- Protection du contenu contre la poussière et d’autres contaminants
- Surface lisse pour un nettoyage facile
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 290 x 160 mm |
| Description | Couvercle pour plateau pour instruments |
| Couleur | Transparent |
| Longueur (métrique) | 290 mm |
| Matériau | PS |
| Type | Couvercle pour plateau pour instruments |
| Largeur (métrique) | 160 mm |
| À utiliser avec | Plateau numéro 72198, 72398 |
| Comprend | Poignée |
| Nb par paquet | 5/boîte |
| Afficher plus |