Learn More
Sampling Systems™ Microspatule stérile SteriWare™
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
170 mm
Conditionnement:
100 pièces
Description
Caractéristiques principales :
- Moulées et conditionnées dans une salle blanche de classe 100 000
- Emballage individuel
- Fabriqués à partir de matériaux conformes FDA, EC 1935/2004 et EU 10/2011
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible en préstérilisé (SAL 10-6)
- Différentes largeurs de lame sont disponibles. Idéal pour les flacons de petite taille ou les récipients d’échantillons
- Également disponible en PEHD pour une résistance chimique supplémentaire
Pourquoi utiliser un échantillonneur jetable SteriWare™ ?
- Aucune contamination croisée : tous les dispositifs SteriWare™ peuvent être utilisés directement depuis le sachet.
- Aucun nettoyage : contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser un produit SteriWare™ tout de suite. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
- Haute qualité : nos produits SteriWare™ sont fabriqués / moulés / conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
- Documentation complète : nous pouvons fournir une documentation spécifique complète pour tous les produits SteriWare™. Cela comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et boîte.
- Rentabilité : l’élimination de la nécessité de la validation du nettoyage en passant à un dispositif SteriWare™ permet d’économiser du temps et de l’argent.
- Disponibles en version stérile : la plupart des produits SteriWare™ sont disponibles préstérilisés par rayon gamma ou faisceau d’électrons à niveau SAL10-6. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Spécification
| Stérilité | Stérile |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| Jetable | Oui |
| Longueur (métrique) de lame | 40 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 13 mm |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 170 mm |