Learn More
Kartell™ Boîte pour lames de microscope en polystyrène
Fabriquée en HIPS pratiquement incassable. Les boîtes pour lames de microscope en PS Kartell™ sont conçues pour le stockage et la classification minutieux des lames de microscope.
27.30€ - 55.95€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Comprend | Couvercle et carte indexée |
Matériau | PS |
Empilables | Oui |
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | L’appareil peut contenir | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (métrique) | L’appareil peut contenir | Hauteur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10162181
|
Kartell™
0027600 |
83 mm | 25 lames | 38 mm | 98 mm |
55.95€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10576191
|
Kartell™
0027700 |
97 mm | 50 lames | 35 mm | 230 mm |
27.30€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10586191
|
Kartell™
0027800 |
180 mm | 100 lames | 35 mm | 230 mm |
37.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Les fentes sont bien espacées pour une manipulation aisée des lames 76 x 26 mm
- Les fentes sont clairement numérotées et peuvent être référencées à l’aide de la carte d’identification correspondante
- Les couvercles sont totalement amovibles
- Haut et arrière clairement indiqués
- Les boîtes 50 et 100 emplacements ont des ergots de positionnement pour empilement des boîtes
Spécification
Gris | |
Couvercle et carte indexée | |
PS | |
Oui |