Learn More
Sanplatec™ Mini-armoires à dessiccation en polystyrène
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Transparent fumé
Comprend:
Un niveau
Un niveau ; poignée
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Dessiccateur superposable 3,4L
- Résistant aux chocs
- Modèles avec poignée de transport
- Polystyrène haute densité résistant aux chocs
- Joint de porte caoutchouc sans graissage
- Visibilité totale, version transparente ou ambrée pour stockage de produits photosensibles
- Avec poignée
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent fumé |
| Modèle d’armoire | Front-loading |
| Matériau | Polystyrène |
| Comprend | Un niveau ; poignée |