Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
GREENER_CHOICE
Code produit. 10048770
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Évent:
Non
Oui
Quantité:
120/boîte
240/boîte
360/boîte
420/boîte
480/boîte
560/boîte
600/boîte
740/boîte
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
360 pièces
420 pièces
480 pièces
560 pièces
600 pièces
740 pièces
Code produit. 10048770
Marque: Greiner Bio-One 627102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En PS hautement transparent pour ses propriétés de résistance thermique permettant l’utilisation de gélose chaude. Les boîtes de Petri en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats et tailles pour répondre à de nombreux besoins de recherche.
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
  • Disponibles en versions ventilée et non ventilée
  • Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
  • Empilement aisé
  • En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Non stérile
Quantité 740/boîte
Évent Oui
Dimensions (Dia. x H) 35 x 10 mm
Hauteur (métrique) 10 mm
Diamètre (métrique) 35 mm