Learn More
Greiner Bio-One Boîtes de Pétri en PS
Code produit. 10340111
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
35 x 10 mm
60 x 15 mm
90 x 15 mm
94 x 15 mm
94 x 16 mm
100 x 20 mm
120 x 17 mm
145 x 20 mm
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Évent:
Non
Oui
Quantité:
120/boîte
240/boîte
360/boîte
420/boîte
480/boîte
560/boîte
600/boîte
740/boîte
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
360 pièces
420 pièces
480 pièces
560 pièces
600 pièces
740 pièces
Code produit. 10340111
Marque: Greiner Bio-One 639102
En PS hautement transparent pour ses propriétés de résistance thermique permettant l’utilisation de gélose chaude. Les boîtes de Petri en PS Greiner BioOne™ sont disponibles dans une grande variété de formats et tailles pour répondre à de nombreux besoins de recherche.
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 60°C
  • Disponibles en versions ventilée et non ventilée
  • Choisissez parmi les modèles spéciaux, les boîtes arrondies standard, les boîtes carrées et les boîtes de contact / les modèles OneWell Plate™
  • Empilement aisé
  • En PS transparent pour des analyses optimales par microscopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Non stérile
Quantité 120/boîte
Évent Oui
Dimensions (Dia. x H) 145 x 20 mm
Hauteur (métrique) 20 mm
Diamètre (métrique) 145 mm