Learn More
Kartell™ Boîtes de Pétri en PS
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
120 mm
Forme:
Carré
Rond
Traitement de surface:
Aseptiques
Stérilisation par irradiation aux rayons Bêta
Comprend:
4 sections
Triples évents
Conditionnement:
180 pièces
500 pièces
Description
- Jetable
- Boîte de Petri transparente en PS (polystyrène)
- Conçues pour les travaux de laboratoire courants
- Peuvent être utilisées pour la recherche bactériologique
- Marquage CE, approuvé par le IVD
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE/IVD |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Traitement de surface | Aseptiques |
| À utiliser avec (application) | Pour les travaux de laboratoire courants, la recherche bactériologique |
| Comprend | Triples évents |
| Nb par paquet | 500 |
| Évent | Oui |
| Afficher plus |