Learn More
Multiroir™ Plateaux rectangulaires en PS
Code produit. 11788361
Click to view available options
Hauteur (métrique):
(Intérieur) 34 mm, 37 mm (extérieur)
(Intérieur) 40 mm, 42 mm (extérieur)
42 mm
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 11788361
Marque: Multiroir™ 39103
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Organisez votre espace de travail grâce à ces plateaux durables. Les plateaux rectangulaires en PS Multiroir™ sont très utilisés en laboratoire et disponibles dans toute une gamme de couleurs et de styles.
  • Multi-usage
  • En PS
  • Rectangulaires
Spécification
Couleur Jaune
Hauteur (métrique) (Intérieur) 34 mm, 37 mm (extérieur)
Longueur (métrique) (Intérieur) 175 mm, 205 mm (extérieur)
Matériau PS
Type Plateau
Largeur (métrique) (Intérieur) 100 mm, 130 mm (extérieur)
Nb par paquet 1/boîte
Forme Rectangulaires