Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de séparation HPLC en résine de polystyrène ‘RP
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Chimie pour les colonnes | Polystyrène |
| Format de colonne | Colonne analytique |
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 2610 psi (180 bar) |
| Granulométrie | 5 μm |
| pH | 1 à 13 |
| Porosité | 100 Å |
| Type d’USP | L21 |
| Phase stationnaire | PSDVB (polystyrène divinylbenzène) |
| Afficher plus |