Learn More
Gosselin™ Plaque de Pétri ronde en PS avec un évent
Click to view available options
Diamètre (métrique):
90 mm
Conditionnement:
700 pièces
Description
- À utiliser dans de nombreuses applications comme les applications cliniques, environnementales et microbiologiques
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE N 1935/2004, ISO 11137 : Aseptique |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Polystyrène |
| Forme | Rond |
| Stérilité | Fabrication aseptique |
| Nombre de puits | 1 |
| Quantité | 28/sachet |
| Évent | 1 |
| Hauteur (métrique) | 16,2 mm |
| Diamètre (métrique) | 90 mm |