Learn More
BRAND™ Sample Cups, PS, clear, for Technicon-Analyzer
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
2,0 mL
4 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Structure en polystyrène
- Transparent
- Marquage CE conformément à la directive IVD 98/79 CE
- À utiliser avec l’analyseur Technicon
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12,2 mm |
| Matériau | PS |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| Nb par paquet | 1000 |
| Matériau du bouchon | PS |
| Hauteur (métrique) | 22,7 mm |
| Quantité | 1000 paquet |
| À utiliser avec (équipement) | Analyseur Technicon |