Learn More
Fisherbrand™ Semi-micro cuves en PS pour longueurs d’onde visibles et UV
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,6 mL
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Type | Cuve semi-micro |
| Jetable | Non |
| Capacité (métrique) | 1,6 mL |
| Matériau | Plastique |
| Quantité | 100/boîte |
| Wavelength Range | 220 à 900 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 12,5mm |