Learn More
Fisherbrand™ Nacelle de pesée antistatique en PS
Code produit. 12962860 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
85 ml
280 ml
Couleur:
Blanc
Noir
Dimensions:
L; 140 x 140 x 22 mm
M; 85 x 85 x 24 mm
Petite ; 46 x 46 x 8 mm
Forme:
Carré
Diamant
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 12962860
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Facilite la pesée et le versement des échantillons. La nacelle de pesée antistatique noire en PS Fisherbrand™ se plie facilement et présente une surface lisse et des bords arrondis pour faciliter le versement. Choisissez la taille et la couleur répondant le mieux à vos besoins. Jetable et durable.
  • Les nacelles flexibles sont dotées de surfaces lisses et de bords arrondis pour fournir des versements précis avec une perte d’échantillon minimale
  • Choisissez-les en blanc ou en noir pour obtenir un meilleur contraste de couleur
  • Surface antistatique pour s’assurer que l’échantillon est complètement retiré
  • Les nacelles sont peu profondes avec un fond plat large pour résister au basculement
  • Biologiquement inertes et résistantes aux acides dilués et faibles, solutions aqueuses, alcools et bases
  • Plage de températures : -10 à 70°C
  • Disponibles en trois tailles et deux couleurs, en boîtes de 500
  • Toutes sont conformes à la norme FDA/alimentaire
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 280 ml
Couleur Noir
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Stérilité Non-sterile
Type Nacelle de pesée antistatique
À utiliser avec (équipement) Analyseur d’humidité à micro-ondes
Dimensions L; 140 x 140 x 22 mm
Longueur (métrique) 140 mm
Largeur (métrique) 140 mm
Hauteur (métrique) 22 mm