Learn More
Cole-Parmer™ Nacelles de pesée carrées en PS
Code produit. p-8000855 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 ml
100 ml
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 11867172
Marque: Cole-Parmer™ 0101717
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces nacelles de pesée avec des balances, des analyseurs d’humidité à micro-ondes et des centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons. Les nacelles de pesée carrées en PS sont conçues pour se plier et faciliter le versement. Le fond plat prévient tout basculement. Les côtés profilés permettent une bonne prise en main.
Utilisez ces nacelles de pesée avec des balances, des analyseurs d’humidité à micro-ondes et des centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons. Les nacelles de pesée carrées en PS sont conçues pour se plier et faciliter le versement. Le fond plat prévient tout basculement. Les côtés profilés permettent une bonne prise en main.
  • Polystyrène antistatique caoutchouté
  • Supportent des températures allant jusqu’à 180°F
  • Résistantes à la plupart des acides dilués, des solutions aqueuses et des bases d’alcool
  • Porte-échantillon à usage général
  • Les bords arrondis simplifient le transfert d’échantillons en poudre ou granulaires
  • Boîtes blanches translucides pour applications traditionnelles
  • Boîtes translucides de couleur bleue - contraste pour les poudres et les solides blancs, augmente la surface d’échantillon
  • Jetable
  • Biologiquement inertes
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 100 ml
Couleur Bleu
Jetable Jetable
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Type Nacelle de pesée
À utiliser avec (application) Pour une plus grande facilité de versement. Biologiquement inertes ; résistants aux acides dilués, aux solutions aqueuses, aux alcools, aux bases
À utiliser avec (équipement) Balances, analyseurs d’humidité à micro-ondes, centaines d’autres applications de manipulation d’échantillons
Dimensions Moyenne
Longueur (impériale) 3,5 in
Longueur (métrique) 8,9 cm
Largeur (impériale) 1 po
Largeur (métrique) 2,5 cm
Hauteur (métrique) 19 mm
Profondeur (métrique) 19 mm