Learn More
Semadeni™ Pinces brucelles en PS
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
125 mm
Modèle:
Conditionnement en vrac
Emballage individuel
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Pinces brucelles à usage général en polystyrène (PS) transparent
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Droites, rondes |
| Matériau | Polystyrène |
| Longueur (métrique) | 125 mm |
| Type de produit | Pinces |
| Quantité (nbre par cas) | 100/boîte |
| Type | Pinces |
| Modèle | Conditionnement en vrac |