Learn More
Kartell™ Récipient pour urine en polypropylène
Click to view available options
Stérilité:
Aseptiques
Non stérile
Stérile
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Nb par paquet:
250/paquet
500/paquet
600/paquet
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
600 pièces
Description
Spécification
Spécification
| Graduated | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 200 mL |
| Certifications/Conformité | CE et IVD |
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 95 mm |
| Nb par paquet | 600/paquet |